389188
Glyceryl tribenzoate
95%
Synonyme(s) :
Tribenzoin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
68-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C(OCC(COC(=O)c1ccccc1)OC(=O)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H20O6/c25-22(18-10-4-1-5-11-18)28-16-21(30-24(27)20-14-8-3-9-15-20)17-29-23(26)19-12-6-2-7-13-19/h1-15,21H,16-17H2
Clé InChI
HIZCTWCPHWUPFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable