374539
Dimethyl chloromalonate
94%
Synonyme(s) :
1,3-Dimethyl 2-chloropropanedioate, 2-Chloro-malonic acid dimethyl ester, Chloropropanedioic acid dimethyl ester, Dimethyl α-chloromalonate, Dimethyl 2-chloromalonate, Dimethyl 2-chloropropanedioate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
94%
Forme
liquid
Impuretés
4-5% dimethyl dichloromalonate
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
Point d'ébullition
105-106 °C/19 mmHg (lit.)
Densité
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)C(Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C5H7ClO4/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2/h3H,1-2H3
Clé InChI
LNBQBURECUEBKZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
224.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
107 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter