Key Documents
371416
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
97%
Synonyme(s) :
L-(-)-DTTA, Di-p-toluyl-L-tartaric acid
About This Item
Formule linéaire :
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.35
Numéro Beilstein :
2022481
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
eCl@ss :
39021705
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
Pf
169-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
Description générale
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid is a O,O′-diacyl tartaric acid derivative that can be prepared by the resolution of its racemate in the presence of cinchonine.
Application
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid may be used as a chiral resolving agent for the resolution of the racemic bases to isolate the (-)-enantiomeric forms.
Resolving agent for racemic amines.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Highly efficient resolution of (?)-Tramadol with di-p-toluoyl-tartaric acid (DTTA).
Evans GR, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11) null
Synthetic Communications, 20, 3553-3553 (1990)
Tetrahedron Letters, 32, 7325-7325 (1991)