365815
4-(Trifluoromethyl)benzyl chloride
98%
Synonyme(s) :
α′-Chloro-α,α,α-trifluoro-p-xylene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.464 (lit.)
Point d'ébullition
68 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.315 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H6ClF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clé InChI
MCHDHQVROPEJJT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter