360031
(Triisopropylsilyl)acetylene
97%
Synonyme(s) :
Ethynyltriisopropylsilane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4527 (lit.)
Point d'ébullition
50-52 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densité
0.813 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)[Si](C#C)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C11H22Si/c1-8-12(9(2)3,10(4)5)11(6)7/h1,9-11H,2-7H3
Clé InChI
KZGWPHUWNWRTEP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter