Key Documents
336149
Sigma-Aldrich
Rubidium bromide
99.6% trace metals basis
Synonyme(s) :
Rubidium monobromide
About This Item
Formule linéaire :
RbBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.37
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.6% trace metals basis
Forme
powder
Impuretés
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densité
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable