328936
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.469 (lit.)
Point d'ébullition
178 °C (lit.)
Densité
1.525 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1cc(F)c(F)c(C=O)c1F
InChI
1S/C7H2F4O/c8-4-1-5(9)7(11)3(2-12)6(4)10/h1-2H
Clé InChI
YIRYOMXPMOLQSO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
165.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
74 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter