Key Documents
325813
Sigma-Aldrich
Neodymium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Nd2(SO4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
576.67 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: neodymium
Impuretés
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Chaîne SMILES 
O.[Nd+3].[Nd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Nd.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clé InChI
RHVPCSSKNPYQDU-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable