Key Documents
307890
Sigma-Aldrich
Dimesitylboron fluoride
90%
About This Item
Formule linéaire :
[2,4,6-(CH3)3C6H2]2BF
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
69-72 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(B(F)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22BF/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
Clé InChI
WZWGERGANZMXOM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges