302341
Acetoxyacetic acid
99%
Synonyme(s) :
α-Acetoxyacetic acid, (Acetyloxy)acetic acid, 2-(Acetyloxy)acetic acid, 2-Hydroxyacetic acid acetate, Acetylglycolic acid, O-Acetylglycolic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Point d'ébullition
141-142 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
67-69 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(=O)OCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c1-3(5)8-2-4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
MLXDUYUQINCFFV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges