Key Documents
293202
Sigma-Aldrich
Triethyl phosphonoacetate-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethyl 2-(diethoxyphosphinyl)acetate-2-13C
About This Item
Formule linéaire :
(C2H5O)2P(O)13CH2CO2C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Poids mol.
225.18 by atom % calculation
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: Olefinations
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
142-145 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)[13CH2]P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-4-11-8(9)7-14(10,12-5-2)13-6-3/h4-7H2,1-3H3/i7+1
Clé InChI
GGUBFICZYGKNTD-CDYZYAPPSA-N
Conditionnement
Packaged in ampules
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
221.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
105.00 °C - closed cup