289485
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
technical grade, 85%
Synonyme(s) :
3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, 3,5,5-Trimethylhexanol, 3,5,5-Trimethylhexyl alcohol, Nonylol, i-Nonyl alcohol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Pureté
85%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Point d'ébullition
193-194 °C (lit.)
Densité
0.824 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(CCO)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h8,10H,5-7H2,1-4H3
Clé InChI
BODRLKRKPXBDBN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup