285749
DL-Ephedrine hydrochloride
99%
Synonyme(s) :
(±)-2-Ephedrinium hydrochloride, (±)-Ephedrine hydrochloride, DL-erythro-Ephedrine hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
188-190 °C
Solubilité
H2O: soluble 5%, clear, colorless
Chaîne SMILES
Cl.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO.ClH/c1-8(11-2)10(12)9-6-4-3-5-7-9;/h3-8,10-12H,1-2H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
Clé InChI
BALXUFOVQVENIU-GHXDPTCOSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique