228435
5-Bromopyridine-3-carboxylic acid
98%
Synonyme(s) :
5-Bromonicotinic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
178-180 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
Clé InChI
FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3