227803
(−)-Diisopropyl D-tartrate
98%
Synonyme(s) :
D-(−)-Tartaric acid diisopropyl ester
About This Item
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]23/D −17°, neat
Pureté optique
ee: ≥99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Densité
1.119 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C10H18O6/c1-5(2)15-9(13)7(11)8(12)10(14)16-6(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
Clé InChI
XEBCWEDRGPSHQH-YUMQZZPRSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup