Key Documents
224413
Sigma-Aldrich
Cyclohexylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
Chlorocyclohexylmagnesium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H11ClMg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.91
Numéro Beilstein :
3535440
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
2.0 M in diethyl ether
Densité
0.871 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Cl[Mg]C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11.ClH.Mg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1H,2-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
WMJMABVHDMRMJA-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter