Key Documents
222038
Sigma-Aldrich
4-Butylbenzoyl chloride
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3C6H4COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.67
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.5351 (lit.)
Point d'ébullition
155-156 °C/22 mmHg (lit.)
Densité
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCc1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-2-3-4-9-5-7-10(8-6-9)11(12)13/h5-8H,2-4H2,1H3
Clé InChI
OUOWCSJYDCPVDM-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Butylbenzoyl chloride was used in the synthesis of 2,5-bis[(4-butylbenzoyl)oxy]styrene (BBOS, monomer).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Pragliola S, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 200, 2338-2344 (1999)