Key Documents
22133
Sigma-Aldrich
(−)-α-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1S,2R,5S)-2,6,6,8-Tetramethyltricyclo[5.3.1.01.5]undec-8-ene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Numéro Beilstein :
3196861
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D −88±1°, c = 10% in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.498
Point d'ébullition
261-262 °C (lit.)
Densité
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1CC[C@H]2C(C)(C)[C@H]3C[C@@]12CC=C3C
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h7,11-13H,5-6,8-9H2,1-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
Clé InChI
IRAQOCYXUMOFCW-OSFYFWSMSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zuodong Jiang et al.
Current protocols in plant biology, 1, 345-358 (2016-11-22)
Terpenes/terpenoids constitute one of the largest classes of natural products, this is due to the incredible chemical diversity that can arise from the biochemical transformations of the relatively simple prenyl diphosphate starter units. All terpenes/terpenoids comprise a hydrocarbon backbone that