Key Documents
209759
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclopropanecarboxylic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C3H4CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro Beilstein :
2323873
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
190-191 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1CC1C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-2-4(3)5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
AYEGPMGNMOIHDL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid is a component of curacin A.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Efficient asymmetric synthesis of cis-2-methylcyclopropanecarboxylic acid.
Onoda T, et al.
Tetrahedron, 52(42), 13327-13338 (1996)