Key Documents
190527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucinol
97%
Synonyme(s) :
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, L-Isoleucinol
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +4.0°, c = 1.6 in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.4589 (lit.)
Point d'ébullition
97 °C/14 mmHg (lit.)
Pf
36-39 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1
Clé InChI
VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup