Key Documents
184667
Sigma-Aldrich
(Chloromethyl)cyclopropane
97%
About This Item
Formule linéaire :
C3H5CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
Point d'ébullition
87-89 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC1CC1
InChI
1S/C4H7Cl/c5-3-4-1-2-4/h4H,1-3H2
Clé InChI
ZVTQWXCKQTUVPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(Chloromethyl)cyclopropane on reaction with isolable dialkylsilylene affords 5-silaspiro[4.4]nonane derivative.
Application
(Chloromethyl)cyclopropane was used in the synthesis of (lithiomethyl)cyclopropane and homoallyllithium via 4,4′-di-tert-butylbiphenyl or naphthalene-catalysed lithiation reaction.
À utiliser avec
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Unexpected reactions of an isolable dialkylsilylene with Haloalkanes.
Ishida S, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 11, 1102-1103 (2001)
Easy selective generation of (lithiomethyl) cyclopropane or homoallyllithium by a chlorine-lithium exchange.
Pastor IM, et al.
Tetrahedron Letters, 49(48), 6870-6872 (2008)