Key Documents
182532
Sigma-Aldrich
Poly(vinylbenzyl chloride), 60/40 mixture of 3- and 4-isomers
average Mn ~55,000, average Mw ~100,000 by GPC/MALLS, powder
Synonyme(s) :
PVBC
About This Item
Formule linéaire :
[CH2CH(C6H4CH2Cl)]n
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Poids mol.
average Mn ~55,000
average Mw ~100,000 by GPC/MALLS
Chaîne SMILES 
ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2
InChI
1S/C27H29Cl3/c1-20(25-11-7-23(18-29)8-12-25)16-27(26-13-9-24(19-30)10-14-26)15-6-21-2-4-22(17-28)5-3-21/h2-5,7-14,20,27H,6,15-19H2,1H3
Clé InChI
QBVHDIKGDQTDMC-UHFFFAOYSA-N
Application
Poly(vinyl benzyl chloride) can be used:
  • As a precursor to fabricate alkaline anion exchange membrane water electrolyzers(AAEMWE).
  • As a hydroxide conducting polymer to prepare anion exchange membranesfor fuel cells.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable