Key Documents
17753
Sigma-Aldrich
2-Chlorotrityl hydrazine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Synonyme(s) :
(α-Hydrazino-α-phenyl-2-chlorobenzyl)polystyrene, Hydrazine bound to 2-chloro-trityl resin
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
~0.5 mmol/g loading
Matrice
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
Taille des particules
100-200 mesh
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydrazine
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Acid labile resin for the synthesis of peptide hydrazides and alkylhydrazones
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
G. Stravropulos et al.
Lett. Pept. Sci., 2, 315-315 (1996)