Key Documents
154172
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenethyl alcohol
97%
Synonyme(s) :
2-(4-Fluorophenyl)ethanol
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.15
Numéro Beilstein :
2354310
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Densité
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H9FO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
Clé InChI
MWUVGXCUHWKQJE-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Fluorophenethyl alcohol was used to prepare 1-fluoro-4-(2-iodoethyl)benzene.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Synthesis of (?)-[4aα, 4bβ, 10bβ, 12aβ]-9-halogeno-2-methyl-1, 2, 3, 4, 4a, 4b, 5, 6, 10b, 11, 12, 12a-dodecahydronaphtho [2, 1-?] isoquinolines.
Patrick GL.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 10, 1273-1279 (1995)