117617
Triptycene
98%
Synonyme(s) :
9,10-o-Benzeno-9,10-dihydroanthracene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
252-254 °C (lit.)
Chaîne SMILES
c1ccc2C3c4ccccc4C(c2c1)c5ccccc35
InChI
1S/C20H14/c1-2-8-14-13(7-1)19-15-9-3-5-11-17(15)20(14)18-12-6-4-10-16(18)19/h1-12,19-20H
Clé InChI
NGDCLPXRKSWRPY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable