108472
2,5-Dibromothiophene
95%
Synonyme(s) :
2,5-dibromo-thiophene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.629 (lit.)
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Densité
2.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Brc1ccc(Br)s1
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Clé InChI
KBVDUUXRXJTAJC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter