Key Documents
101575
Sigma-Aldrich
α-D-Cellobiose octaacetate
98%
Synonyme(s) :
D(+)-Cellobiose octaacetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C28H38O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
678.59
Numéro Beilstein :
79280
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Activité optique
[α]20/D +40°, c = 6 in chloroform
Pf
224-226 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC=O.[*]OCC1O[C@@H](O[C@@H]2C(CO[*])O[C@H](O[*])[C@H](O[*])C2O[*])[C@@H](O[*])C(O[*])[C@@H]1O[*]
InChI
1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26-,27+,28+/m1/s1
Clé InChI
WOTQVEKSRLZRSX-AXXYRMHMSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable