Système d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000
Une solution de production d'eau ultra pure conçue en pensant à vous
Il est intelligent. Il est intuitif. Il a été conçu pour rendre votre travail aussi agréable et confortable que possible ; et aussi pour optimiser la productivité de votre laboratoire. Sa conception ergonomique révolutionnaire et ses médias de purification puissants assurent une production homogène d'eau ultra pure de qualité supérieure. Découvrez comment le système de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000 va changer la façon dont vous travaillez au laboratoire.
Vidéo : Milli-Q® IQ 7000
Découvrez comment le système d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7000 peut changer votre façon de travailler au quotidien avec sa conception ergonomique, ses options de distribution précises, son écran tactile haute définition, son système intégré de gestion des données, ses services numériques, son entretien sans effort, et bien plus encore.
Une distribution simple et intuitive
Distribuer de l'eau ultra pure au Q-POD® est désormais bien plus simple, précis et facile grâce au nouveau pistolet à "molette". Vous avez accès à un grand nombre de fonctions qui sont utiles au travail quotidien au laboratoire.
Un grand écran tactile intuitif
Tout comme un smartphone, l'écran tactile interactif du distributeur Q-POD® vous permet de tout faire en seulement quelques pressions sur l'écran.
Optimisation de l'espace au laboratoire
Fini le désordre dans votre espace de travail ! Le système est conçu pour garantir une installation épurée et des paillasses propres et bien rangées, sans tuyaux ou câbles qui traînent. Vous n'avez besoin d'interagir qu'avec le distributeur Q-POD® ; le reste du système compact peut être intégré facilement à l'environnement du laboratoire. Pour les laboratoires qui ont besoin de plus d'un point de distribution, il est possible de connecter jusqu'à quatre distributeurs Q-POD®.
Une eau ultra pure de qualité supérieure et constante, jusqu'au niveau des traces
Le système Milli-Q® IQ 7000 fournit une eau ultra pure de qualité supérieure et constante jusqu'à des niveaux de traces, grâce à l'association des résines Jetpore® et IQnano®. Vous pouvez vous reposer complètement sur la pureté de l'eau du système pour vos expériences critiques. Et avec l'analyseur intégré de COT A10®, fini l'incertitude et les erreurs d'interprétation des résultats, et plus besoin de répéter des analyses coûteuses et chronophages.
Un produit alternatif plus écologique
Le système Milli-Q® IQ 7000 a fait l'objet d'une évaluation portant sur 7 aspects qui ont un impact décisif sur le réchauffement climatique : énergie et émissions, eau, conditionnement, matériaux, fournisseurs et fabrication, économie circulaire, et facilité d'utilisation et innovation. Suite à l'attribution officielle du label Greener Alternative Product (produit alternatif plus écologique) au système Milli-Q® IQ 7000, nous certifions que ce système utilise moins de plastique et moins d'électricité, et qu'il est totalement exempt de mercure. Accédez à la fiche d'évaluation "Design for Sustainability" (DfS) du système Milli-Q® IQ 7000.
Une traçabilité avancée
Le système Milli-Q® IQ 7000 intègre un suivi avancé des données. La fonction "Événements de distribution" contient l'historique de toutes les opérations de distribution, et la fonction "Mesures de qualité du jour" fournit la traçabilité de la qualité de l'eau dans le temps. La fonction "Historique complet", archive globale de toutes les données du système, est utile en cas de besoin d'une analyse plus approfondie. La traçabilité est également assurée par les étiquettes e-Sure présentes sur les produits POD-Pak et les cartouches IPAK du système.
Qualité et conformité
Une conception validée et qualifiée, combinée à notre système strict d'assurance qualité dédié à la fabrication, est la meilleure garantie qui soit. Nous proposons une gamme complète de services, notamment une assistance à la validation, assurés par des ingénieurs de maintenance certifiés utilisant un équipement étalonné et un manuel de qualification Milli-Q® spécifique. Le système Milli-Q® IQ 7000 est conçu pour produire une eau ultra pure qui respecte voire dépasse les spécifications de l'ASTM, de l'ISO 3696, du CLSI, de la Pharmacopée européenne et de la Pharmacopée américaine.
Des services numériques pour simplifier l'entretien du système et garantir la productivité
MyMilli-Q™ Remote Care est une fonctionnalité unique de surveillance et de maintenance en ligne qui offre :
- Un accès à distance à votre système et à ses données
- Des notifications automatiques, par e-mail ou SMS, en cas d'alerte ou d'alarme
- Un service plus rapide avec la possibilité d'effectuer le diagnostic et la réparation à distance
- Une gestion simplifiée des données et une traçabilité avancée qui facilitent les démarches d'audit et d'accréditation
Regardez la vidéo Convenience of Connectivity pour découvrir comment un système de purification d'eau connecté peut soutenir la productivité ininterrompue de votre laboratoire.
Figure 1.Système de purification d'eau Milli-Q® IQ 7000
Spécifications de l'eau / Conformité avec les réglementations internationales
Eau d'alimentation requise |
---|
Spécifications1 de l'eau ultra pure de Type 1 (provenant d'un distributeur Q-POD®)
Spécifications1 de l'eau ultra pure de Type 1 (provenant d'un distributeur Q-POD®) |
---|
1 Ces valeurs sont typiques et peuvent varier en fonction de la nature et de la concentration des contaminants présents dans l'eau d'alimentation.
2 La résistivité peut également être affichée sans compensation de la température, comme l'exige l'USP.
3 En conditions d'utilisation appropriées, sinon typiquement ≤ 5 ppb.
4 Avec Millipak® ou Millipak® Gold
5 Avec Biopak®
6 Avec Millipak® Gold installé et utilisé dans une hotte à flux laminaire
Exigences des réglementations internationales
Déclaration de conformité CE et UL :
Le système Milli-Q® IQ 7000 a été testé par une société accréditée indépendante afin d'établir sa conformité avec les directives CE relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique. Le rapport peut être consulté sur demande. De plus, le système Milli-Q® IQ 7000 est fabriqué à l'aide de composants et selon des pratiques recommandés par l'UL, et porte le marquage UL. Cet enregistrement peut être vérifié sur le site Internet de l'UL : www.ul.com.