Accéder au contenu
CD
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Viscosity Bath Media
Products
Fabricant
Format
Application
Type de matériau de référence
Filtrer les produits
Showing 1-6 of 6
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
BM2
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 80 to 120 °C
Afficher
Afficher les prix
BM5
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 26 cSt at 25 °C for use 120 to 150 °C
Afficher
Afficher les prix
BM7
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 10 cSt at 25 °C for use 50 to 100 °C
Afficher
Afficher les prix
BM6
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 20 cSt at 25 °C for use 90 to 135 °C
Afficher
Afficher les prix
BM1
Viscosity Bath Media,
White Oil for use 40 to 80 °C
Afficher
Afficher les prix
BM8
Viscosity Bath Media,
Silicone Fluid 5 cSt at 25 °C for use 20 to 60 °C