Prilocaine
Synonyme(s):
Prilocaine, (±)-2′-Methyl-2-(propylamino)propionanilide, N-(2-Methylphenyl)-2-(propylamino)propanamide
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.31
Products
Marque
Poids de la formule
Fabricant
Agence
Format
Niveau de qualité
Application
Taille de conditionnement
Famille d'API
Type de matériau de référence
Showing 1-3 of 3