Accéder au contenu
CD
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm)
Synonyme(s):
Couvercle perforé
Products
Catégorie de produit
accessories (7)
Marque
Millipore (7)
Agence
Diamètre (mm)
Compatibilité
Application
Filtrer les produits
Showing 1-7 of 7
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
1.09195
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
300 hole x 0.6mm, Aluminium, Suitable for MAS-100 NT
®
/ MAS-100 VF
®
Afficher
Afficher les prix
1.09088
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
400 hole x 0.7mm, Aluminium, for MAS-100 Eco
®
Afficher
Afficher les prix
1.09189
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
300 x 0.6 mm, Stainless steel, edge protected for MAS-100 Iso
®
line air sampler
Afficher
Afficher les prix
1.09213
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
400 hole x 0.7mm, Aluminium, suitable for portable MAS-100
®
family and non-lockable ICR contact plates
Afficher
Afficher les prix
1.19363
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
300 x 0.6 mm, aluminum, edge-protected for MAS-100 NT
®
and MAS-100 VF
®
Afficher
Afficher les prix
1.19364
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
400 x 0.7 mm, aluminum, edge-protected MAS-100 Eco
®
Afficher
Afficher les prix
1191490001
Couvercle perforé pour MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
300 hole x 0.6mm, Aluminium, suitable for portable MAS-100 NT
®
, MAS-100 VF
®
and ICRplus contact plates