Accéder au contenu
CD
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
Milli-Q
®
HXSD Water Purification System
Products
Catégorie de produit
water purification systems (6)
Marque
Milli-Q (6)
Niveau de qualité
Consommation quotidienne d'eau (l/jour)
Taille de conditionnement
Qualité de l'eau
Filtrer les produits
Showing 1-6 of 6
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
ZLXLSD52150
Milli-Q
®
HXSD Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 3000 L/day of Type 2 water
Afficher
Afficher les prix
ZLXLSD52040
Milli-Q
®
HXSD Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 800 L/day of Type 2 water; for high chlorine feed water
Afficher
Afficher les prix
ZLXLSD52080
Milli-Q
®
HXSD Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day of Type 2 water; for high chlorine feed water
Afficher
Afficher les prix
ZLXLSD52120
Milli-Q
®
HXSD Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 2400 L/day of Type 2 water
Afficher
Afficher les prix
ZLXLSD51080
Milli-Q
®
HXSD Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 1600 L/day of Type 2 water; for low chlorine feed water
Afficher
Afficher les prix
ZLXLSD51040
Milli-Q
®
HXSD Water Purification System,
Centralized pure water solution for up to 800 L/day Type 2 water; for low chlorine feed water