Accéder au contenu
CD
FR
Produits
Applications
Services
Documents
Support
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et produits biochimiques
Clinique et diagnostic
Filtration
Produits alternatifs plus écologiques
Microbiologie industrielle
Matériel de laboratoire
Science des matériaux
Biologie moléculaire et génomique fonctionnelle
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Purification de l'eau
Chimie analytique
Culture cellulaire et analyse de cultures cellulaires
Chimie et synthèse
Biologie médicale et fabrication de produits de diagnostic
Analyses environnementales et de cannabis
Analyse et fabrication des denrées alimentaires et des boissons
Génomique
Science et ingénierie des matériaux
Analyses microbiologiques
Développement et fabrication de mAb
Développement et production d'ARNm
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Biologie des protéines
Domaines de recherche et thérapeutiques
Purification de l'eau
Fabrication en sous-traitance
Analyses en sous-traitance
Produits personnalisés
Solutions numériques pour les sciences de la vie
Développement et fabrication de produits de diagnostic in vitro (IVD)
Services liés aux produits
Support
Fiches de données de sécurité (FDS)
Certificats d'analyse (COA)
Certificats d'origine (COO)
Certificats de qualité (COQ)
Support Clients
Nous contacter
Devenez un expert de l'utilisation de notre site
FAQ
Qualité et réglementation
Calculateurs et Applis
Webinaires
Retour
CytoSoft
®
T-75 Flasks
Products
Catégorie de produit
cell lines (7)
flasks (7)
Marque
Sigma-Aldrich (7)
Zone de recherche
Niveau de qualité
Taille de conditionnement
Technique
Filtrer les produits
Showing 1-7 of 7
Comparer
Référence du produit
Description
Tarif
CC337
CytoSoft
®
T-75 Flasks,
Elastic Moduli 0.2 kPa
Afficher
Afficher les prix
CC338
CytoSoft
®
T-75 Flasks,
Elastic Moduli 0.5 kPa
Afficher
Afficher les prix
CC340
CytoSoft
®
T-75 Flasks,
Elastic Moduli 8 kPa
Afficher
Afficher les prix
CC341
CytoSoft
®
T-75 Flasks,
Elastic Moduli 16 kPa
Afficher
Afficher les prix
CC342
CytoSoft
®
T-75 Flasks,
Elastic Moduli 32 kPa
Afficher
Afficher les prix
CC339
CytoSoft
®
T-75 Flasks,
Elastic Moduli 2 kPa
Afficher
Afficher les prix
CC343
CytoSoft
®
T-75 Flasks,
Elastic Moduli 64 kPa