Fibres SPME personnalisées
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant innovante qui est rapide, économique et adaptable. La SPME est largement reconnue comme la méthode de choix pour de nombreuses applications analytiques dans différents domaines : analyses agro-alimentaires, arômes et parfums, toxicologie clinique et médico-légale, analyse des substances volatiles environnementales (COV)…
La SPME utilise une fibre revêtue d'une phase d'extraction constituée d'un polymère pur (revêtement liquide) ou de particules adsorbantes dispersées dans un polymère (revêtement adsorbant/particules). Le revêtement greffé sur la fibre extrait les composés de l'échantillon. La fibre SPME est ensuite introduite directement dans l'injecteur du chromatographe en phase gazeuse pour la désorption thermique et l'analyse des composés.
Afin de répondre à vos besoins d'analyse, nous proposons des configurations de fibres SPME personnalisées garantissant la précision et la fiabilité des résultats. Les éléments personnalisables comprennent :
|
|
|
Ressources produits apparentées
Brochure : SPME for GC Analysis
Webinaire : Developing Simplified Methods for Quantifying Analytes using SPME