Réactifs de fractionnement subcellulaire, d'enrichissement et de déplétion
Le fractionnement subcellulaire et l'enrichissement en protéines permettent l'identification et l'étude des protéines dans le cadre de la recherche en protéomique. Nous proposons un large choix de kits de traitement d'échantillons cellulaires, tissulaires, bactériens, végétaux et autres pour le fractionnement subcellulaire ainsi que l'extraction, la déplétion et l'enrichissement en protéines.
Products
Kits d'isolement d'organites
La biogenèse et l'homéostasie des organites intracellulaires sont fondamentales en biologie cellulaire. L'établissement et le maintien de l'ordre nécessitent des mécanismes permettant de synthétiser et d'importer des protéines dans des organites spécifiques et de surveiller et réguler chaque organite. Le profilage protéomique ciblé peut être associé à la fonction des voies protéiques en enrichissant les organites et en analysant leur contenu. Ces kits et réactifs permettent aux chercheurs d'enrichir les mitochondries, les chloroplastes et d'autres organites fonctionnels grâce à des kits complémentaires permettant de déterminer l'intégrité des organites.
- Réactifs d'extraction spécialement formulés et protocoles éprouvés adaptés à l'isolement à petite ou grande échelle
- Isolement d'organites intacts et fonctionnellement actifs pour l'extraction des protéines, la réalisation de tests in vitro et d'autres analyses
Kits ProteoExtract®
Les kits ProteoExtract® couvrent les différentes étapes de la préparation d'échantillons pour la protéomique, depuis l'extraction des protéines et l'élimination des protéines abondantes jusqu'à la concentration des mélanges de protéines, l'élimination des substances parasites, la digestion des protéines, la capture sélective des peptides phosphorylés et l'enrichissement sélectif en certaines classes de protéines. Tous ces kits sont compatibles entre eux.
- Extraction efficace et reproductible des protéines
- Amélioration des résultats des analyses en aval grâce aux cocktails d'inhibiteurs de protéases
- Meilleure résolution de séparation des protéines grâce à la digestion des acides nucléiques à la nucléase Benzonase® sans protéase
- Kits conçus pour être compatibles avec de nombreuses applications, notamment les dosages d'activité, les analyses par western blotting, les électrophorèses sur gels de polyacrylamide unidimensionnels et bidimensionnels (PAGE 1D et 2D) et la spectrométrie de masse
- Protocoles optimisés pour différents échantillons biologiques
Kits d'extraction et de déplétion ProteoPrep®
Les kits ProteoPrep® et les réactifs d'extraction individuels permettent de réaliser des extractions sélectives ou totales de protéines à partir d'échantillons cellulaires. Les extractions de protéines obtenues avec chaque composant peuvent être optimisées pour répondre à vos propres besoins. Les réactifs réducteurs et alkylants donnent des échantillons de protéines qui présentent une meilleure focalisation et moins de stries dans les gels bidimensionnels. Chaque réactif du kit est également disponible séparément pour les chercheurs qui ont optimisé un protocole d'extraction utilisant un réactif d'extraction chaotropique.
- Préparations innovantes de détergents
- Solutions de solubilisation prémélangées
Ressources produits apparentées
Brochure : Refine Protein Preparation – Tools for Better Protein Analysis