Merck
Systèmes de chromatographie pour le bioprocessing
Système Mobius® Chrom 20, pour les procédés à usage unique à l'échelle clinique et industrielle
Les systèmes chromatographiques à usage unique ou multiple sont des facteurs essentiels d'une séparation réussie de vos précieuses molécules. De l'échelle pilote à la production, nos systèmes sont conçus pour offrir des performances robustes et uniformes avec la flexibilité technologique dont vous avez besoin. Nous proposons également une gamme inégalée de résines et de membranes de chromatographie, qui bénéficie d'une assistance incomparable en termes d'applications et de validation. Grâce à cette offre complète de produits, nous continuons à vous aider à accroître votre productivité ainsi que l'efficacité de vos procédés. Nos experts peuvent vous aider à trouver le produit adéquat pour votre procédé de chromatographie.
Aperçu du contenu
Système de capture multi-colonnes Mobius®
Système de capture multi-colonnes Mobius®
Le système de capture multi-colonnes Mobius® est une solution à usage unique entièrement automatisée permettant de réaliser une chromatographie de capture en mode clos et en continu. Il gère les paramètres du procédé en temps réel en ce qui concerne le changement de charge des colonnes, l'augmentation de la charge de la cuve d'alimentation et la surveillance des performances de la résine. Couplé à une fonctionnalité de dilution en ligne et à un logiciel intuitif, le système à 3 colonnes permet un contrôle complet de l'étape de capture de votre bioprocédé en mode fed-batch ou perfusion. Le système de capture multi-colonnes Mobius® est compatible avec des volumes de bioréacteur allant de 50 litres à 2000 litres.  En savoir plus sur la chromatographie multi-colonnes.
Système Mobius® Chrom 20, pour les procédés à usage unique à l'échelle clinique et industrielle
Systèmes Mobius® Chrom
Les systèmes Mobius® Chrom sont des systèmes de chromatographie flexibles et automatisés à usage unique qui assurent une séparation et une purification fiables et uniformes des mAb, des vaccins, du plasma et des protéines thérapeutiques à l'échelle clinique et industrielle. Le circuit de fluide à usage unique innovant réduit les risques de contamination. Grâce à lui, vous aurez la confiance nécessaire pour relever n'importe quel défi de chromatographie. Les systèmes offrent une flexibilité opérationnelle optimale pour les procédés allant de 50 à 2 000 l, avec des débits de 0,1 à 20 l/min, un rapport de débit de 5/1 à l'échelle industrielle et une meilleure exactitude en mode isocratique et en gradient linéaire. Son circuit de fluide à usage unique offre la possibilité d'une utilisation en mode fonctionnellement ou entièrement clos.
CoPrime®, un système entièrement automatisé pour la fabrication biopharmaceutique et les opérations de production en conditions BPF
Systèmes de biochromatographie CoPrime®
Les systèmes de biochromatographie CoPrime® sont conçus pour assurer une séparation et une purification optimales des anticorps monoclonaux, des vaccins, du plasma et des protéines thérapeutiques. Ces systèmes sont rapidement transposables à l'échelle supérieure et sont parfaitement adaptés à l'échelle pilote et à la production. Ils s'appuient sur 50 ans d'expertise en ingénierie et de connaissances des procédés. Ils constituent une solution de purification intuitive et configurable pour la production. Les modèles CoPrime® B et C présentent une plage de débit plus large et des performances optimisées pour des gradients plus précis et une meilleure reproduction de la purification. Le modèle CoPrime® C couvre des échelles plus grandes et garantit une transposition d'échelle directe depuis le modèle CoPrime® B.
Documentation produit apparentée
Page 1 sur 2
Webinaires apparentés
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Effective Implementation of Multi-Column Chromatography
La chromatographie multi-colonne est une technique de bioprocessing dans laquelle plusieurs colonnes sont chargées en série puis soumises à des cycles d'élution, de régénération et d'équilibrage.
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Membrane Chromatography Solutions for Single-use, Intensified mAb Purification
Avantages d'une nouvelle membrane d'affinité Protéine A, utilisée comme plateforme de chromatographie réellement à usage unique et de grande productivité pour l'intensification de la purification des mAb.
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
A Novel CEX Resin for the Removal of mAb Aggregate via Flow-Through Frontal Chromatography
Chromatographie frontale CEX en flux continu permettant d'éliminer les agrégats de mAb et conditions influençant l'élimination de ces agrégats.
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Custom Affinity Chromatography for Vaccine Purification: A New PD Paradigm
Aperçu des technologies de chromatographie d'affinité personnalisées pour la purification des vaccins.