Merck
Colonnes de chromatographie pour le bioprocessing
Les colonnes chromatographiques sont essentielles à la réussite de la séparation de vos précieuses molécules. Nous pouvons vous fournir des colonnes de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote et jusqu'à l'échelle industrielle, avec des performances robustes et uniformes et la flexibilité technologique qu'il vous faut pour répondre à tous vos besoins, du criblage jusqu'à la production à grande échelle.
Pour en savoir plus
Exemple des différentes tailles de colonnes de chromatographie Vantage®
Colonnes Vantage® pour la recherche, le développement et la production
Les colonnes de chromatographie Vantage® sont idéales pour la purification en phase de développement, en phase pilote et en phase de production des applications pharmaceutiques et biotechnologiques. Les colonnes Vantage® sont conçues pour être simples à monter, pour être faciles à transposer de la R&D au pilote et jusqu'à la production à petite échelle, et pour ne comporter aucun volume mort.
  • Notre famille de colonnes de laboratoire Vantage® L pour la recherche et le développement est parfaitement adaptée aux applications nécessitant des milieux à petites particules.
  • Notre famille de colonnes de chromatographie Vantage® A2 convient particulièrement bien aux milieux rigides de chromatographie haute résolution.
  • Nos colonnes chromatographiques Vantage® S2 offrent une grande flexibilité pour tout un éventail d'applications.
Un exemple de colonne de chromatographie QuikScale®, comprenant une cellule distribution en verre transparent, montée sur un support, présentée sur un fond blanc. Le support comporte quatre pieds métalliques munis de roulettes pour la mobilité.
Famille de colonnes transposables QuikScale® 
Cette famille robuste et transposable de colonnes chromatographiques maximise le rendement, améliore la productivité et accélère la mise sur le marché. Les colonnes QuikScale® permettent d'atteindre des débits ultra élevés et donnent des produits de pureté supérieure, avec des vitesses linéaires plus grandes. Elles sont compatibles avec tous les types de gel, se remplissent facilement, présentent un remplissage uniforme, et offrent une résolution optimale pour une vaste gamme d'applications.
Une cellule de distribution innovante assure une utilisation complète et uniforme des gels, pour des séparations fiables et reproductibles. Une option haut débit (avec des pressions de fonctionnement allant jusqu'à 7 bar et des débits allant jusqu'à 1 000 cm/h) permet de maximiser la flexibilité. Cette option permet d'affiner les paramètres de hauteur de lit avec les gels à haut débit et/ou à forte contrepression.
Les colonnes chromatographiques QuikScale® sont conçues :
  • Pour la transposition d'échelle, avec une gamme complète de diamètres (de 70 mm à 630 mm) et de hauteurs (de 550 mm à 1 100 mm) de colonne, et de tailles de pores (10, 20 et 30 µm) de support de lit
  • Pour une vaste palette d'applications, grâce aux divers matériaux de tube proposés (verre, acrylique, acier inoxydable)
Colonne de chromatographie circulaire en acier inoxydable montée sur un support. Elle comporte plusieurs tubes verticaux reliés par des anneaux métalliques en haut, au milieu et en bas. Des molettes et des leviers de réglage sont présents sur le support en dessous de la colonne. L'équipement est monté sur un support métallique munis de quatre pieds pour assurer la stabilité.
Colonnes IsoPak™ pour les applications de production
Les colonnes IsoPak™ sont rapides et extrêmement reproductibles, et donnent des résultats reproductibles et uniformes qui sont idéaux pour les applications de production. Les colonnes IsoPak™ se démarquent par la reproductibilité de leur remplissage et de leur vidage. Grâce à une conception de vanne unique, la suspension est pompée directement dans la colonne, ce qui permet de remplir et de vider la colonne sans avoir besoin de retirer la cellule de distribution supérieure. Le confinement des opérations permet de limiter drastiquement l'exposition de l'opérateur et des gels chromatographiques.
Les colonnes IsoPak™ sont disponibles dans toute une gamme de diamètres (de 440 à 1 400 mm et plus), de matériaux de tube et de hauteurs de lit (de 500 à 1 000 mm). Elles se caractérisent par :
  • Un remplissage et un vidage uniformes, pour des résultats reproductibles
  • Une maintenance facilitée
  • Une transposabilité
2 tailles différentes de colonnes chromatographiques Minichrom préremplies, conçues pour la mise au point des procédés
Colonnes Minichrom pour la mise au point des procédés
Les colonnes MiniChrom sont conçues pour la mise au point des procédés, l'optimisation des méthodes, le criblage des paramètres et la préparation des échantillons. Les colonnes MiniChrom sont soumises à un contrôle de qualité pour vérifier leur HETP et leur asymétrie. Elles présentent les avantages suivants :
  • Reproductibilité supérieure
  • Excellente transposabilité
  • Comparaison pratique de différents milieux de chromatographie
8 colonnes chromatographiques Robocolumn préremplies disposées sur une microplaque
Colonnes Robocolumn® pour les procédés à haut débit
Les colonnes Robocolumn® sont des colonnes de chromatographie miniaturisées et faciles à utiliser, qui peuvent être placées individuellement sur une microplaque à 96 puits, un format standard couramment utilisé, en fonction des besoins de votre application. Elles sont conçues pour le développement des procédés à haut débit, le criblage et l'optimisation des résines et des conditions et la préparation des échantillons avant l'analyse suivante.
1 colonne de chromatographie Hibar® préremplie en acier inoxydable
Colonnes Hibar® pour le criblage des milieux
Colonnes en acier inoxydable prêtes à l'emploi, préremplies de sorbants de chromatographie, pour la séparation des produits finaux de l'ordre du mg au gramme.
9 tailles différentes de colonnes chromatographiques Opus® préremplies, alignées, de la plus petite taille à gauche à la plus grande taille à droite
Colonnes Opus® pour la transposabilité et la souplesse opérationnelle
De la paillasse à la production, notre gamme complète de résines est désormais disponible dans un format à usage unique, prêt à l'emploi. Fruit d'une collaboration, notre offre combine nos résines de haute performance avec les colonnes préremplies OPUS® de Repligen, leader de l'industrie, pour une souplesse d'utilisation ultime. Les colonnes OPUS® assurent une transposition d'échelle avec des performances linéaires depuis la validation du procédé jusqu'à la fabrication.
Ressources produits apparentées
Page 1 sur 3