Banques ARNi
Des banques de shARN pour une couverture génomique sans égale
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics est le distributeur exclusif des collections TRC1.5 et TRC2 du TRC (The RNAi Consortium). Déclinées en plusieurs formats (génome entier, clones/vecteurs ARNi individuels, groupes de familles de gènes…), ces banques de lentivirus codant de petits ARN en épingle à cheveux (shARN ou shRNA pour "short hairpin RNA") offrent une couverture sans égale. Elles sont disponibles sous forme de collections en glycérol classiques, d'ADN de grande qualité ou de vecteurs lentiviraux.
Avec plus de 350 ans de leadership technologique, les produits de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics offrent une expertise qui va bien au-delà du laboratoire : de la découverte de nouveaux traitements aux implications thérapeutiques.
Une modulation génique puissante pour élucider les mécanismes génétiques
Les cribles de génomique fonctionnelle font partie intégrante de la recherche de nouveaux traitements : ils vous permettent de décortiquer les mécanismes qui sous-tendent les systèmes biologiques, les mécanismes impliqués et les maladies. L'étude de ces réseaux d'interactions moléculaires complexes nécessite des banques de shARN capables de réaliser une répression ("knock-down") fiable, durable et efficace.
Sigma-Aldrich® Advanced Genomics vous propose l'offre de criblage par shARN la plus complète et la plus fiable du marché pour vos cribles de génomique fonctionnelle, même les plus exigeants. Pour un criblage plus ciblé, les groupes de familles de gènes codant des shARN MISSION® sont des collections de gènes liés à des voies cellulaires ou moléculaires spécifiques largement citées dans la littérature. Notre service Bioinformatique a méthodiquement cartographié tous les clones shARN du TRC pour chaque groupe de familles de gènes. Les groupes de familles de gènes sont entièrement personnalisables, ce qui permet d'ajouter ou de supprimer librement des clones ou des gènes. De plus, chaque panel peut être adapté aux formats de plaques à 96 ou 384 puits. Tous les groupes de familles de gènes peuvent être utilisés en laboratoire pour la recherche de nouvelles cibles thérapeutiques et l'analyse des mécanismes impliqués.
La collection de shARN la plus étoffée et la mieux validée du TRC (The RNAi Consortium)
Nos formats de criblage spécifiques permettent de tirer parti du potentiel de recherche de la collection de shARN fiable et éprouvée du TRC. Lorsque vous travaillez avec nous, vous avez accès à une expertise de calibre mondial en matière de production de lentivirus, ainsi qu'aux formats dont vous avez besoin pour un criblage par interférence ARN systématique ou à échantillons regroupés, à n'importe quelle échelle. Depuis la banque lentivirale de shARN "génome entier" à échantillons regroupés LentiPlex® jusqu'aux clones individuels en passant par vos propres vecteurs sur mesure, nous vous proposons toute une panoplie d'outils shARN pour commencer vos criblages dès aujourd'hui.
Vecteurs lentiviraux pLKO du TRC et témoins
Que vous ayez besoin de témoins de couleur, d'autres promoteurs ou de titres plus élevés, notre collection a tout ce qu'il vous faut. Nos squelettes principaux sont les vecteurs pLKO.1-puro et TRC2-pLKO.5-puro conçus par le TRC. Ils peuvent être adaptés à vos besoins pour tous types d'expériences.
Services de purification d'ADN, de fabrication de vecteurs lentiviraux et de clonage sur mesure de shARN
Nous proposons un choix de produits d'interférence ARN (ARNi ou RNAi pour "RNA interference") :
- Création d'ensembles de gènes sur mesure
- Purification d'ADN à haut débit
- Déconvolution de pools de shARN complexes
- Plusieurs possibilités de clonage sur mesure
- Fabrication à haut débit de vecteurs lentiviraux
- Fabrication à grande échelle de particules virales (PV), de 1 ml à plusieurs litres, et encapsidation virale sur mesure
- Préparations virales concentrées (jusqu'à 10 9 PV/ml)
- Possibilité de test du titre fonctionnel (cytofluorométrie en flux ou unités formant colonies)
Envie de nous faire part d'un projet sur mesure ? Contactez un expert Sigma-Aldrich® Advanced Genomics dès aujourd'hui.
Services de déconvolution par criblage à échantillons regroupés
Nous utilisons le séquençage de nouvelle génération pour vous aider à identifier vos touches ("hits") dans vos cribles de shARN à échantillons regroupés. Grâce à notre expertise sur les banques TRC1, TRC1.5 et TRC2, vous n'avez pas à vous soucier de la déconvolution des pools de shARN. Une méthode de séquençage simultané nous permet de vous transmettre vos données dans un format facile à analyser : vous n'avez qu'à vous concentrer sur les résultats.
Garantie de knock-down des shARN MISSION®
Les shARN de Sigma-Aldrich® sont garantis : lorsque vous achetez la quantité de clones lentiviraux indiquée sur la page du produit shARN pour votre gène d'intérêt (généralement 5 clones, bien que cette quantité soit variable), vous avez la garantie qu'au moins un des clones lentiviraux achetés réprimera le gène d'intérêt de plus de 70 %.
À vos côtés pour vous aider
Vous avez besoin d'aide pour concevoir votre expérience d'interférence ARN ? Vous voulez être accompagné pour résoudre un problème ? Ou vous voulez tout simplement savoir comment le criblage de banques lentivirales peut améliorer vos recherches ? Sigma-Aldrich® Advanced Genomics se tient à vos côtés. Contactez un expert Sigma-Aldrich® Advanced Genomics dès aujourd'hui.
Ressources produits apparentées
- Brochure: Mission® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio from screening to validation.
- Article: TRC Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- Article: TRC Vector Maps
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC, Mission® and more.
- Article: shRNA FAQs
We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- Article: Mission® Application Data
FACS sorts cells based on light scattering and fluorescence for objective cell analysis.
- Article: FACS Tritation of Lentivirus
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.
- Article: Difficult Cell Types FAQ
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
- Article: Preparation of Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix
Preparation of the Lentiviral Transduction Particles Using Packaging Plasmid Mix