Systèmes de détection et réactifs auxiliaires Cell Marque™
Prétraitements de tissus, diluants pour anticorps, sérum de blocage ou polymères HRP, les réactifs auxiliaires Cell Marque™ offrent les performances les plus fiables et les plus uniformes, requises par les exigeants laboratoires d'histopathologie à haut débit d'aujourd'hui.
Nos marques réputées comprennent des réactifs créés et testés pour les méthodes d'immunohistochimie clinique et de coloration histologique standards par nos histopathologistes "maison" certifiés.
Pour en savoir plus
Products
Solutions de prétraitement de tissus Trilogy™
Trilogy™ est la solution de prétraitement ultime pour votre laboratoire. Contrairement aux autres solutions à base d'EDTA, Trilogy™ est une solution au pH presque neutre, ce qui la rend moins nocive pour les tissus, tout en présentant quand même les fortes capacités de démasquage d'une solution d'EDTA classique. Sa formule révolutionnaire associe le déparaffinage, la réhydratation et le démasquage, tout cela en une seule étape ! Trilogy™ permet une standardisation de la procédure de prétraitement, qui entraîne à son tour des résultats plus cohérents et plus fiables.
Prétraitement de tissus pour l'IHC Declere
Declere peut être utilisé à chaque fois qu'une coloration immunohistochimique est effectuée sur des coupes de tissus incluses en paraffine et fixées au formol. L'utilisation de ce produit encourage la standardisation de la procédure de prétraitement, ce qui permet d'obtenir des résultats plus cohérents et plus fiables.
Solutions de décalcification pour le traitement de tissus
La décalcification est nécessaire pour l'examen au microscope optique des tissus durs dans les procédures histologiques de routine. Notre formulation à base d'EDTA OSTEOSOFT est particulièrement indiquée pour la décalcification de tissus sensibles contenant du calcium, tels que les biopsies de crête iliaque. OSTEOSOFT ne s'utilise qu'une seule fois ; une solution fraîche doit être préparée pour chaque tissu. Nous proposons une autre variante, OSTEOMOLL, qui peut être utilisée pour la décalcification de tissus durs tels que les dents et les os, car sa formulation est à base de formaldéhyde et d'acide acétique. Ainsi, OSTEOSOFT préservera les structures antigéniques du tissu, permettant d'effectuer une analyse IHC, tandis que OSTEOMOLL sera utilisée pour les tissus qui ne sont pas destinés à une analyse d'anticorps. Les deux solutions de décalcification peuvent être utilisées à des fins de diagnostic clinique et dans les processus d'accréditation des laboratoires, car elles sont certifiées et enregistrées en tant que produits IVD et CE.
Diluants pour anticorps pour l'immunohistochimie
Nous proposons des diluants pour anticorps prêts à l'emploi qui sont conçus pour la dilution et la stabilisation d'anticorps polyclonaux et monoclonaux, ainsi que pour la préparation de témoins négatifs en immunohistochimie. Notre produit Diamond: Antibody Diluent contient du tampon Tris (pH 7,3-7,7) avec 1 % de BSA et < 0,1 % d'azide de sodium. Nous proposons également Emerald, un diluant pour anticorps à base de tampon PBS, qui peut aussi être utilisé pour stabiliser des anticorps dilués lorsqu'il est stocké à 2-8 °C. Les deux produits sont conçus pour minimiser la réaction non spécifique qui pourrait être provoquée par l'anticorps et encourager une liaison anticorps-antigène spécifique.
Système à base de polymère de HRP HiDef Detection™
Le système à base de polymère HiDef Detection™ est un système de visualisation qui est prêt à être utilisé dans les protocoles immunohistochimiques. Ce système en deux étapes utilise une méthode indirecte se traduisant par un complexe anticorps-enzyme qui détecte de façon universelle les anticorps primaires de souris et de lapin. La réaction chromogène qui en résulte peut être visualisée par des chromogènes compatibles avec l'HRP à l'aide d'un microscope optique. Il est exempt de biotine et élimine le marquage non spécifique qui pourrait résulter d'une biotine endogène. Ce système de visualisation est constitué de deux réactifs de détection et s'appuie sur l'application séquentielle du réactif HiDef Detection™ Amplifier (souris et lapin), puis du réactif HiDef Detection™ HRP Polymer Detector, amplifiant la détection des antigènes faiblement exprimés. Ce système de détection est compatible avec les plateformes manuelles et automatisées d'immunomarquage.
Système à base de polymère de phosphatase alcaline HiDef Detection™
Nous fournissons un kit de détection immunoenzymatique extrêmement sensible, le système à base de polymère de phosphatase alcaline lié à un anticorps de souris/lapin HiDef Detection™. Il s'agit d'un kit de détection indirecte sans biotine pour la détection des IgG de souris, des IgM de souris et des anticorps primaires de lapin. En conséquence, toute coloration non spécifique de l'activité avidine-biotine endogène est éliminée.
Pastilles tampon-DAB
Les pastilles tampon-DAB sont utilisées pour préparer une solution chromogène à base de DAB, nécessaire à la détection des réactions peroxydase en immunohistochimie. Le 3,3'-Diaminobenzidine (DAB) est un substrat de la peroxydase produisant un dépôt coloré marron qui est non soluble dans l'alcool. Ce chromogène de la peroxydase est employé en immunohistochimie pour la visualisation des structures antigéniques dans des coupes cryostatiques ou en paraffine et doit être utilisé avec des échantillons non aqueux. Le réactif permet de réaliser 50 procédures de coloration. Il est enregistré comme produit de diagnostic in vitro et certifié CE.
Tampons de lavage pour l'IHC contenant du TWEEN 20
Nous proposons les tampons de lavage TBS et PBS pour l'immunohistochimie avec du TWEEN® 20. Il s'agit de solutions concentrées 20X qui sont employées pour éliminer par rinçage les réactifs présents sur des lames et offrir un milieu de stockage à court terme des échantillons d'immunohistochimie.
Universal Negative Control Serum
Le réactif Universal Negative Control Serum est utilisé dans les essais IHC dans lesquels des anticorps primaires de souris et de lapin produisent une reconnaissance et une liaison à un antigène spécifique. Ces réactifs contribuent à l'identification de cellules, de tissus et de composants tissulaires, qui peuvent se lier aux anticorps de manière non spécifique et facilitent ainsi l'interprétation.
Documentation produit apparentée
- Brochure: Make Every Minute Count - Complete Pathology Solutions
Discover the next breakthrough — and see the impact you can make on the world. With our complete pathology solution, you get the right tools, products and superior customer support throughout your entire workflow.