Merck
Criblage à haut débit
Plaque de 4 × 6 puits de couleur grise utilisée pour le criblage à haut débit.
Plaque de criblage à haut débit de 24 puits
Le criblage à haut débit (HTS, "high throughput screening") est une technique qui permet d'effectuer simultanément un grand nombre de réactions de synthèse parallèle. Également appelée expérimentation à haut débit (HTE, "high throughput experimentation"), cette technique est particulièrement utile pour cribler des composés de manière efficace et rapide afin de trouver les réactifs parfaitement adaptés à votre réaction. Les méthodes de criblage à haut débit utilisent souvent des systèmes automatisés tels que des systèmes de mise en culture robotisés, la collecte et le traitement automatisés des données, et des programmes informatiques pour identifier les réactifs potentiels. Le criblage à haut débit a révolutionné le processus de la découverte de médicaments et est employé par les entreprises pharmaceutiques, les établissements universitaires ainsi que les laboratoires de recherche pour identifier rapidement de nouveaux candidats médicaments. ​
Nous proposons tout un éventail de produits pour offrir aux chercheurs un guichet unique répondant à tous leurs besoins en matière de haut débit. 
KitAlysis™ Kits de criblage à haut débit
ChemBeads – Billes de verre recouvertes de catalyseur pour l'expérimentation à haut débit conçues pour s'affranchir des problèmes liés à la manipulation des solides dans les procédures automatisées
Kits de criblage KitAlysis™
La plateforme du kit de criblage KitAlysis™ permet d'effectuer 24 réactions chimiques uniques avec env. 100 mg de substrat fourni par l'utilisateur. Avec la boîte d'inertisation de paillasse KitAlysis™, ces réactions peuvent être menées dans une atmosphère inerte sans utiliser de boîte à gants. Les kits de criblage KitAlysis™ sont disponibles en version sur plaque pour sept types de réaction différents :
Kit de criblage KitAlysis™ (Z742108) comprenant un bloc de réaction à 24 puits, une boîte d'inertisation et un jeu de tournevis pour l'expérimentation à haut débit.
Kit de démarrage KitAlysis™
Criblage de bases : 11 bases, 2 flacons de chaque, et 2 flacons ouverts destinés à d'éventuelles bases supplémentaires ajoutées à la discrétion du chimiste, pour cribler efficacement et rapidement des bases dans le cadre de réactions de couplage croisé.
Criblage de l'amination de Buchwald-Hartwig : 12 catalyseurs, 2 flacons de chaque, pour systèmes à multiples bases et multiples solvants, pour cribler rapidement le couplage croisé C-N de Buchwald-Hartwig.
Criblage de la métathèse par fermeture de cycle de taille moyenne (5, 6, 7) : 6 catalyseurs, 4 flacons de chaque, pour cribler rapidement et efficacement les réactions de formation de cycles à 5, 6 et 7 chaînons de deux alcènes terminaux intramoléculaires.
Criblage de la borylation de Miyaura : 6 catalyseurs, 4 flacons de chaque, et 2 composés du type dibore pour créer des conditions favorables à la borylation catalysée par le palladium.
Criblage de 24 précatalyseurs au Pd : 24 précatalyseurs de couplage croisé permettant au chercheur de limiter sa sélection à des kits plus spécifiques.
Criblage du couplage croisé C-N catalysé par le cuivre : 6 catalyseurs, 4 flacons de chaque, pour systèmes à multiples bases et multiples solvants, pour cribler rapidement les réactions de couplage croisé C-N catalysées par le cuivre.
Criblage du couplage croisé de Suzuki-Miyaura : 6 catalyseurs, 4 flacons de chaque, pour créer des conditions favorables au couplage croisé.
Billes de verre recouvertes de catalyseur ChemBead colorées en rouge.
Billes de verre recouvertes de catalyseur ChemBead colorées en rouge.
ChemBeads
Les ChemBeads sont des billes de verre recouvertes de catalyseur utilisées dans les procédés de séparation et de purification durant les expérimentations à haut débit. Ces billes de catalyseur sont idéales pour les méthodes de criblage automatisées, car elles permettent de peser et de distribuer avec exactitude des quantités de solides inférieures au milligramme avec les systèmes robotiques. Les billes ChemBeads peuvent aussi être mesurées par volumétrie pour éviter le gaspillage. Elles possèdent un rapport surface/volume élevé et une taille et une forme uniformes, ce qui garantit un processus de séparation répétable et efficace et des résultats fiables. 