1692505
USP
Triméthoprime
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,4-diamino-5-(3,4,5-triméthoxybenzyl)pyrimidine, NSC 106568
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trimethoprim
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Clé InChI
IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Trimethoprim Tablets
- Trimethoprim Sulfate
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Tablets
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Injection
- Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
- Polymyxin B Sulfate and Trimethoprim Ophthalmic Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable