Key Documents
1642201
USP
Succinate de sumatriptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
GR-43175, Succinate de 3-[2-(diméthylamino)éthyl]- N-méthyl-1H-indole-5-méthanesulfonamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21N3O2S · C4H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.49
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sumatriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d′information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l′autorité de pharmacopée compétente.Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l′aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Sumatriptan succinate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Sumatriptan
  • Sumatriptan Nasal Spray
  • Sumatriptan Tablets
  • Sumatriptan Injection
  • Sumatriptan Compounded Oral Suspension
Actions biochimiques/physiologiques
Le succinate de sumatriptan est un agoniste des récepteurs de la sérotonine 5-HT1.
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Y Iwasawa et al.
Nihon yakurigaku zasshi. Folia pharmacologica Japonica, 117(6), 387-393 (2001-07-05)
Sumatriptan succinate (SMT) was a highly specific 5-HT1-receptor agonist. It showed high affinity only for 5-HT but no affinity for other neurotransmitter receptors such as muscarinic, dopamine D1, D2, adrenergic alpha 1, alpha 2, and beta. Furthermore, it was highly
Luana Lionetto et al.
Expert opinion on pharmacotherapy, 13(16), 2369-2380 (2012-09-28)
Migraine is a common neurovascular disorder characterized by recurrent episodes of disabling headache, autonomic nervous system dysfunction, and in some patients, neurological aura symptoms. Triptans are frequently prescribed drugs for the treatment of the acute migraine attack, considering their capability
Xiaojuan Wang et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 54(2), 164-170 (2014-03-04)
Neurogenic dural vasodilation has been demonstrated to play an important role in migraine. 5-HT(7) receptors have been found on trigeminal nerve endings and middle meningeal arteries and demonstrated involved in the dilatation of meningeal arteries. The aim of the present
Dalapathi Gugulothu et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(3), 398-405 (2014-01-05)
The present investigation is aimed at development and characterization of sumatriptan succinate orodispersible tablets (ODTs) prepared by freeze drying technology. The tablet excipients were screened and the composition was optimized based on parameters which involved general appearance, tablet size and
Jessica L Knittel et al.
Journal of analytical toxicology, 39(1), 75-79 (2014-10-18)
A multidrug fatality involving sumatriptan is reported. Sumatriptan is a tryptamine derivative that acts at 5-HT(1B/1D) receptors and is used for the treatment of migraines. The decedent was a 21-year-old white female found dead in bed by her spouse. No