1619006
USP
Spironolactone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Pregnen-21-oic acid-17α-ol-3-one-7α-thiol γ-lactone 7-acetate, 7α-(Acetylthio)-17α-hydroxy-3-oxopregn-4-ene-21-carboxylic acid γ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
spironolactone
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
207-208 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@@]45CCC(=O)O5)[C@H]13
InChI
1S/C24H32O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h12,17-19,21H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1
Clé InChI
LXMSZDCAJNLERA-ZHYRCANASA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C2(4306)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Spironolactone and Hydrochlorothiazide Compounded Oral Suspension
- Spironolactone and Hydrochlorothiazide Tablets
- Spironolactone Compounded Oral Suspension
- Spironolactone Compounded Oral Suspension, Veterinary
- Spironolactone Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable