1612550
USP
Sevoflurane Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1,1,3,3,3-Pentafluoro-2-(fluoromethoxy)-1-propene, Pentafluoroisopropenyl fluoromethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sevoflurane
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H2F6O/c5-1-11-2(3(6)7)4(8,9)10/h1H2
Clé InChI
VMCHRPIQINOPJR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3