1492266
USP
Palonosetron Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl]-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benz[de]isoquinolin-1-one monohydrochloride, 2-[(3S)-Quinuclidin-3-yl]-2,4,5,6-tetrahydro-1H-benzo[de]isoquinolin-1-one hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
palonosetron
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C19H22N2O.ClH/c22-19-16-6-2-4-14-3-1-5-15(18(14)16)11-21(19)17-12-20-9-7-13(17)8-10-20;/h2,4,6,11,13,17H,1,3,5,7-10,12H2;1H/t17-;/m1./s1
Clé InChI
PEMWWRCTBNOHCX-UNTBIKODSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monograph such as Palonosetron Hydrochloride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable