1468400
USP
Nordazepam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
7-Chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one, Desmethyldiazepam
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
diazepam, nordazepam
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C15H11ClN2O/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(17-9-14(19)18-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Clé InChI
AKPLHCDWDRPJGD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Alprazolam Extended-Release Tablets
- Clorazepate Dipotassium
- Clorazepate Dipotassium Tablets
- Diazepam
- Diazepam Tablets
- Estazolam
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable