1430305
USP
Methyl laurate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lauric acid methyl ester, Methyl dodecanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl laurate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.431 (lit.)
Point d'ébullition
262 °C/766 mmHg (lit.)
Pf
4-5 °C (lit.)
Densité
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
Clé InChI
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Saw Palmetto Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Glyceryl Tricaprylate
- Saw Palmetto
- Glyceryl Monocaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
- Saw Palmetto Extract
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
282.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
139 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18