1424233
USP
Methyl decanoate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Methyl decanoate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester, Methyl caprate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methyl caprate
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C/10 mmHg
224 °C (lit.)
Pf
−14-−11 °C (lit.)
Densité
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Glyceryl Monocaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylate
- Glyceryl Mono and Dicaprylocaprate
- Glyceryl Monocaprylocaprate
- Glyceryl Tricaprylate
- Saw Palmetto Capsules
- Powdered Saw Palmetto
- Saw Palmetto
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPLC Analysis of Fatty Acid Methyl Esters (FAMES) on SUPELCOSIL™ LC-18