1375502
USP
Mebendazole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-Benzoyl-2-benzimidazolecarbamic acid methyl ester, Mebendazol, Methyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
mebendazole
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13N3O3/c1-22-16(21)19-15-17-12-8-7-11(9-13(12)18-15)14(20)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,17,18,19,21)
Clé InChI
OPXLLQIJSORQAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Mebendazole Tablets
- Mebendazole Oral Suspension
- Fenbendazole
- Pimozide Tablets
- Pimozide
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3