1370804
USP
Lutein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lutein and zeaxanthin in corn oil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lutein
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- Lutein Capsules
- Lutein Preparation
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable